Merck
480193
Sigma-Aldrich
Bis(triethylsilyl)acetylene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)3SiC≡CSi(C2H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
254.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
132-134 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Si](CC)(CC)C#C[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C14H30Si2/c1-7-15(8-2,9-3)13-14-16(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
InChI key
GQSZUQQPXIVHHU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)