Merck
47997
Sigma-Aldrich
N-Boc-iminodiacetic acid
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
233.22
Beilstein:
4435233
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
Formulario
solid
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10(4-6(11)12)5-7(13)14/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
QPGIJQUTGABQLQ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Building block for preparing chemical libraries
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S. Cheng et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 2567-2567 (1996)