Merck
479748
Sigma-Aldrich
9H-Carbazole-9-ethanol
95%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 330,00
25 G
US$ 1.090,00
US$ 330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 330,00
25 G
US$ 1.090,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
211.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
78-82 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H13NO/c16-10-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,16H,9-10H2
Clave InChI
IIKVAWLYHHZRGV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
9H-Carbazole-9-ethanol (ECOH) is a carbazole derivative.
Aplicación
9H-Carbazole-9-ethanol may be used to synthesize 2-(9H-carbazol-9-yl)ethyl methacrylate.[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Yifen Lin et al.
Food chemistry, 264, 1-8 (2018-06-02)
Disassembly of cell wall polysaccharides accompanied with softening is very common in harvested fruits. To develop a facile postharvest approach, which can be used at ambient temperature, for suppressing softening and maintaining higher nutritive cell wall polysaccharides of Younai plums
Thermal aging of single-layer polymer light-emitting diodes composed of a carbazole and oxadiazole containing copolymer doped with singlet or triplet emitters.
Rungta P, et al.
Synthetic Metals, 160(23), 2486-2493 (2010)
Rukiye Ayranci et al.
The Analyst, 142(18), 3407-3415 (2017-08-22)
Herein, we report the synthesis and characterization of a new rhodamine-based monomer (RD-CZ), and an investigation of the optical and electrochemical properties of the corresponding polymer (P(RD-CZ)), which was electropolymerized on an ITO electrode. The resulting P(RD-CZ) polymer film was
Synthesis and photophysical properties of a poly (methyl methacrylate) polymer with carbazolyl side groups.
Martins TD, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 19(8), 1450-1461 (2008)
Poly(methyl methacrylate)copolymers containing pendant carbazole and oxadiazole moieties for applications in single-layer organic light emitting devices.
Evanoff DD, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 46(23), 7882-7897 (2008)