Merck
479578
Sigma-Aldrich
Trimethoxy(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H24O3Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
276.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
95%
refractive index
n20/D 1.554 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Ti](OC)OC.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)