Merck
478970
Sigma-Aldrich
4-Phenoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OC6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
211.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.595 (lit.)
bp
170 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C=Nc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-11-6-8-13(9-7-11)16-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
Clave InChI
PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Phenoxyphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-4-phenoxybenzene, is an aryl isocyanate. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Aplicación
4-Phenoxyphenyl isocyanate may be used in the preparation of 1-(4-phenoxyphenyl)-3-(thiazol-2-yl)urea.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Faizul Azam et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 8(6), 1057-1068 (2012-06-30)
Synthesis of 1-(substituted aryl)-3-(thiazol-2-yl)urea derivatives was undertaken as our efforts to discover novel antiparkinsonian agents with improved pharmacological profile in haloperidol-induced catalepsy and oxidative stress in mice. Furfuryl, 2- and/or 3-methoxy substituted phenyl derivatives emerged as potent agents. With exception
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 605-605 (2008)