Merck
478474
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
198.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
94-96 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3ClN2O3/c8-6-2-1-5(10(12)13)3-7(6)9-4-11/h1-3H
Clave InChI
DZMSHKRHIIDOIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)