Merck
478458
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
bp
85 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1C)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)5-8(7)2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
AYCDBMRVKSXYKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)