Merck
478407
Sigma-Aldrich
Methyl isocyanatoformate
90%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 388,00
US$ 388,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 388,00
About This Item
Fórmula lineal:
OCNCO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 388,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
densidad
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H3NO3/c1-7-3(6)4-2-5/h1H3
Clave InChI
YOVQDZPAVARTTR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl isocyanatoformate, also known as methyl carbonisocyanatidate, is an organic building block containing an isocyanate group.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)