Merck
47817
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(2-Me)-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
401.45
Beilstein:
9157614
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccccc1C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C25H23NO4/c1-16-8-2-3-9-17(16)14-23(24(27)28)26-25(29)30-15-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h2-13,22-23H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
Clave InChI
GYFMRMRGTNDDAT-QHCPKHFHSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)