Merck
47813
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(3,4-F2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-3,4-difluoro-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H19F2NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
423.41
Beilstein/REAXYS Number:
8947230
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(F)c(F)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19F2NO4/c25-20-10-9-14(11-21(20)26)12-22(23(28)29)27-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,22H,12-13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChI key
IHSYIDJNVXPQRM-QFIPXVFZSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)