Merck
477850
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 4 solution
10 wt. % in methanol
Sinónimos:
hydroxyl terminated Polyamidoamine
Seleccione un Tamaño
2.5 G
US$ 442,00
10 G
US$ 1.400,00
US$ 442,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.5 G
US$ 442,00
10 G
US$ 1.400,00
About This Item
Fórmula lineal:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)64
Peso molecular:
14277.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 442,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
descripción
amidoethanol surface groups
Nivel de calidad
Formulario
solution
mol peso
generation 4
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentración
10 wt. % in methanol
nº de grupos superficiales
64
índice de refracción
n20/D 1.359
bp
65 °C
densidad
0.947 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
  • Photocatalytic oxidation of gaseous 2-chloroethyl ethyl sulfide over TiO2.: This study explores the use of titanium dioxide (TiO2) for the photocatalytic oxidation of 2-chloroethyl ethyl sulfide, a compound related to diethyl disulfide, focusing on its potential for environmental decontamination applications (Martyanov et al., 2003).
Forma física
Contains 64 surface hydroxyl groups
Información legal
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)