Merck
47781
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Nle-OH
≥98.0%
Sinónimos:
Fmoc-D-norleucine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
353.41
Beilstein/REAXYS Number:
8227505
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0%
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m1/s1
InChI key
VCFCFPNRQDANPN-LJQANCHMSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)