477788
Tetraethyllead solution
50 wt. % in xylene
About This Item
concentración
50 wt. % in xylene
índice de refracción
n20/D 1.502
bp
147 °C
densidad
1.108 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC[Pb](CC)(CC)CC
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?