Merck
477699
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-alt-maleic anhydride), partial methyl ester
average Mw ~350,000
Sinónimos:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
mol peso
average Mw ~350,000
temperatura de transición
Tg 240-250 °C
densidad
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H8.C5H6O4.C4H2O3/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-9-5(8)3-2-4(6)7;5-3-1-2-4(6)7-3/h2-7H,1H2;2-3H,1H3,(H,6,7);1-2H/b;3-2-;
Clave InChI
KTCBAPXXHQDEER-PMOSZIESSA-N
Nota de análisis
Contains 10-15% monomethyl ester.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)