Merck
477400
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)trichlorobis(triphenylphosphine)rhenium(III)
97%
About This Item
Fórmula lineal:
[(C6H5)3P]2Re(CH3CN)Cl3
Número de CAS:
Peso molecular:
858.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC#N.Cl[Re](Cl)Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.C2H3N.3ClH.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-3;;;;/h2*1-15H;1H3;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
Clave InChI
SEHZOVVCPGBXNW-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Catalyst for addition of tetrahalomethanes to alkenes and 1-omega-dienes
Reactant for synthesis of:
  • Re(III) complexes containing 2-benzoylpyridine
  • Rhenium(IV) and (V) complexes
  • Rhenium triphosphorus macrocycle complexes and reactions with alkenes
Reactant for rhenium chemistry of azooximes
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)