Merck
47724
Sigma-Aldrich
N-Formylglycine methyl ester
≥97.0%
About This Item
Fórmula lineal:
HCONHCH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
117.10
Beilstein:
1098883
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
90 °C/0.2 mmHg (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)CNC=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-5-3-6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
FTMKOMANDDIUSM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)