Merck
476803
Sigma-Aldrich
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
305 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2