Merck
475610
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-4-bromostyrene-co-divinylbenzene)
styrene 29 wt. %
Sinónimos:
p -Bromostyrene-divinylbenzene-styrene copolymer
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
crosslinking
2 % cross-linked
specific activity
~2.5 meq Br/g
composition
styrene, 29 wt. %
SMILES string
C=Cc1ccccc1.Brc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3.C=Cc4cccc(C=C)c4.C=Cc5ccccc5C=C
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)