Merck
475548
Sigma-Aldrich
(2S-cis)-(+)-2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
301.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +112°, c = 0.5 in methanol
mp
203-206 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2O
InChI
1S/C16H15NO3S/c1-20-11-8-6-10(7-9-11)15-14(18)16(19)17-12-4-2-3-5-13(12)21-15/h2-9,14-15,18H,1H3,(H,17,19)/t14-,15+/m1/s1
Clave InChI
LHBHZALHFIQJGJ-CABCVRRESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)