Merck
47554
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-Fmoc-piperidin-4-ylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
365.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
135-138 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CC1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)13-15-9-11-23(12-10-15)22(26)27-14-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-8,15,20H,9-14H2,(H,24,25)
Clave InChI
CQAGUAUKAZHOSU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)