Merck
475416
Sigma-Aldrich
Glycerol, polymer-bound
extent of labeling: 1-2 mmol/g glycerol loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
descripción
Polymer support is polystyrene
Nivel de calidad
Formulario
solid
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
Extensión del etiquetado
1-2 mmol/g glycerol loading
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC(O)CO[*]
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)