475297
3,4,6-Trimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone
97%
Sinónimos:
3,4,6-Trimethoxyphthalide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12O5
Número de CAS:
Peso molecular:
224.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
149-152 °C (lit.)
cadena SMILES
COC1OC(=O)c2cc(OC)cc(OC)c12
InChI
1S/C11H12O5/c1-13-6-4-7-9(8(5-6)14-2)11(15-3)16-10(7)12/h4-5,11H,1-3H3
Clave InChI
JNVLFUCEKYADLU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,4,6-Trimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone is also referred to as 3,4,6-trimethoxyphthalide.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)