Merck
475211
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
Sinónimos:
Bis(cyclopentadienyl)tungsten dichloride, Dichlorobis(cyclopentadienyl)tungsten, Tungstenocene dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10Cl2W
Número de CAS:
Peso molecular:
384.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
97%
reaction suitability
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
>350 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[W]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.W/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
GXMZHFAZTNJTEW-UHFFFAOYSA-L
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)