474789
(S)-(−)-Glycidol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Sinónimos:
(S)-(−)-2,3-Epoxy-1-propanol, (S)-(−)-Oxirane-2-methanol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −15°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
66-67 °C/19 mmHg (lit.)
densidad
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m0/s1
Clave InChI
CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters