Merck
47478
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp-OH
≥98.0%
Sinónimos:
Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-tryptophan, Fmoc-D-tryptophan
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H22N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
426.46
Beilstein/REAXYS Number:
5462683
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0%
mp
182-185 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m1/s1
InChI key
MGHMWKZOLAAOTD-XMMPIXPASA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)