Merck
47404
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
Sinónimos:
Fmoc-D-tryptophan 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Extensión del etiquetado
0.4-0.8 mmol/g loading
Matriz
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)