Merck
473839
Sigma-Aldrich
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 233,00
US$ 233,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 233,00
About This Item
Fórmula lineal:
ICF2CF2OCF2CF2SO2F
Número de CAS:
Peso molecular:
426.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 233,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n20/D 1.35 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
densidad
2.051 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
fluoro
iodo
cadena SMILES
FC(F)(I)C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C4F9IO3S/c5-1(6,14)2(7,8)17-3(9,10)4(11,12)18(13,15)16
Clave InChI
XSLYISNQTJHKMP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride (ICCF) is a monofunctionalized sulfonyl fluoride derivative. Its density at 25°C is 2.174g/cm3.[1]
Aplicación
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride (ICCF) may be used in the synthesis of perfluorinated sulfonic acid silane (PSTE).[2]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Perfluorinated alkylsulfonic acid functionalized periodic mesostructured organosilica: A new acidic catalyst.
Dube D, et al.
Applied Catalysis A: General, 358(2), 232-239 (2009)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 768-768 (2015)