Merck
47347
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Val-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Fmoc-N-methyl-D-valine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
353.41
Beilstein/REAXYS Number:
7350401
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)