Merck
473170
Sigma-Aldrich
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt
96%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CONHCH2CH2CH2N(CH3)2(CH2)3SO3
Número de CAS:
Peso molecular:
292.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
assay
96%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H24N2O4S/c1-11(2)12(15)13-7-5-8-14(3,4)9-6-10-19(16,17)18/h1,5-10H2,2-4H3,(H-,13,15,16,17,18)
InChI key
OIETYYKGJGVJFT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)