Merck
473014
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-Aza-5-thiabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NS · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
151.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
96%
SMILES string
Cl.C1N[C@@H]2CS[C@H]1C2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)