Merck
472832
Sigma-Aldrich
3,6-Di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-glucal
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H38O4Si2
Número de CAS:
Peso molecular:
374.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −44°, c = 0.9 in chloroform
mp
43-45 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1O
Aplicación
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)