472697
Isobutyl nitrate
96%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
densidad
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-4(2)3-8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
LNNXFUZKZLXPOF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?