471186
2-Pentanona
spectrophotometric grade, ≥99%
Sinónimos:
Metilpropilcetona
About This Item
grade
spectrophotometric grade
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
941 °F
expl. lim.
8.2 %
impurities
<0.050% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 370-400 nm Amax: 0.005
SMILES string
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
46.4 °F - closed cup
flash_point_c
8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?