469319
Poly(dimethylsiloxane)
viscosity 1.0 cSt (25 °C)
Sinónimos:
Octamethyltrisiloxane
About This Item
Productos recomendados
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
viscosity
1.0 cSt(25 °C)
bp
153 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
InChI key
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
84.2 °F - (External MSDS)
flash_point_c
29 °C - (External MSDS)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Contenido relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.