468452
Dipotassium tris(1,2-benzenediolato-O,O′)silicate
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: potassium
mp
360 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].O1c2ccccc2O[Si--]1345Oc6ccccc6O3.O4c7ccccc7O5
InChI
1S/C18H12O6Si.2K/c1-2-8-14-13(7-1)19-25(20-14,21-15-9-3-4-10-16(15)22-25)23-17-11-5-6-12-18(17)24-25;;/h1-12H;;/q-2;2*+1
InChI key
NRFBMPOQXYVYMM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.