Merck
468215
Sigma-Aldrich
Cobalt tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99%
Sinónimos:
Co(TMHD)3, Cobalt(III) (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
About This Item
Fórmula lineal:
Co(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
608.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Co](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Aplicación
Precursor for aerosol-assisted CVD of mixed-conducting ceramic films of Sr-Co-Fe perovskite phases.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)