468045
D-(+)-chiro-Inositol
95%
Sinónimos:
1,2,4/3,5,6-Hexahydroxycyclohexane
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]23/D +60°, c = 1.2 in H2O
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
mp
230 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
Clave InChI
CDAISMWEOUEBRE-LKPKBOIGSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?