Merck
468010
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzoic hydrazide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4CONHNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
158-161 °C (lit.)
cadena SMILES
NNC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
Clave InChI
OACGSLLKFCMXSX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Hydroxybenzoic hydrazide may be used in the following studies:
  • As starting reagent in the preparation of hydrazide intermediates, required for the synthesis of the brevenal analogs.[1]
  • Synthesis of N′-[4-(dimethylamino)benzylidene]-3-hydroxybenzohydrazide.[2]
  • Synthesis of N′-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-3-hydroxybenzohydrazide.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
N'-[4-(Dimethylamino) benzylidene]-3-hydroxybenzohydrazide.
Nie Y.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(2), 471-471 (2008)
Allan Goodman et al.
Marine drugs, 12(4), 1839-1858 (2014-04-02)
Brevenal is a ladder frame polyether produced by the dinoflagellate Karenia brevis. This organism is also responsible for the production of the neurotoxic compounds known as brevetoxins. Ingestion or inhalation of the brevetoxins leads to adverse effects such as gastrointestinal
N'-(5-Bromo-2-hydroxybenzylidene)-3-hydroxybenzohydrazide.
Nie Y.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(2), o514-o514 (2008)