Merck
467421
Sigma-Aldrich
trans-2-Bromocinnamic acid
95%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
227.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
216-219 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-5+
Clave InChI
OMHDOOAFLCMRFX-AATRIKPKSA-N
Descripción general
trans-2-Bromocinnamic acid is an acid. Dissociation equilibrium constant (pKa) of trans-2-bromocinnamic acid and its reactive extraction behavior have been investigated.
Aplicación
trans-2-Bromocinnamic acid may be employed for the syntheisis of fluorescent hEP3R ligands.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Prediction of pK a Values of Extractant Using Novel Quantitative Structure-Property Relationship Models.
Shan X, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 53(2), 331-334 (2008)
Miriam Tomasch et al.
ACS medicinal chemistry letters, 3(9), 774-779 (2012-09-13)
Exchange of the lipophilc part of ortho-substituted cinnamic acid lead structures with different small molecule fluorophoric moieties via a dimethylene spacer resulted in hEP3R ligands with affinities in the nanomolar concentration range. Synthesized compounds emit fluorescence in the blue, green