Merck
467405
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-iodobenzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C6H4I
Número de CAS:
Peso molecular:
232.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.595 (lit.)
bp
64 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1ccccc1I
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)