Merck
467308
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) carbonate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Lu2(CO3)3·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
529.96 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
cadena SMILES
O.[Lu+3].[Lu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)