466913
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
ether
SMILES string
ClCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15ClO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
InChI key
QFXXARKSLAKVRL-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?