Merck
466476
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(methoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2CN=C(SCH3)NHCO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
206.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
102-105 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)N\C(SC)=N/C(=O)OC
InChI
1S/C6H10N2O4S/c1-11-5(9)7-4(13-3)8-6(10)12-2/h1-3H3,(H,7,8,9,10)
Clave InChI
KHBXLYPOXVQKJG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,3-Bis(methoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea is a thiourea derivative.
Aplicación
1,3-Bis(methoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea may be used in the following syntheses:
  • methyl (6-methyl-4-oxo-4,5-dihydro-3H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-2-yl)carbamate
  • 2-amino-5-benzyl-6-methyl-3,5-dihydro-4H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one
  • methyl-{5-[(3-hydroxypropyl)thio]-1H-benzo[d]imidazol-2-yl}carbamate (hydroxyalbendazole)
  • methyl-{5-[(4-hydroxyphenyl)thio]-1H-benzo[d]imidazol-2-yl} carbamate (hydroxyfenbendazole)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhexue Wu et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(11), 5448-5456 (2013-08-21)
Albendazole and fenbendazole are broad-spectrum anthelmintics that undergo extensive metabolism to form hydroxyl and sulfoxide metabolites. Although CYP3A and flavin-containing monooxygenase have been implicated in sulfoxide metabolite formation, the enzymes responsible for hydroxyl metabolite formation have not been identified. In
Design, synthesis, and biological evaluation of classical and nonclassical 2-amino-4-oxo-5-substituted-6-methylpyrrolo [3, 2-d] pyrimidines as dual thymidylate synthase and dihydrofolate
Gangjee A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 51(1), 68-76 (2007)