465682
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
97%
About This Item
assay
97%
optical activity
[α]22/D −75°, c = 1 in chloroform
mp
119-123 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)