Merck
465623
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-phenylbenzotriazolemethanamine, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14N4
Número de CAS:
Peso molecular:
238.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
58-70 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(Cn1nnc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C14H14N4/c1-17(12-7-3-2-4-8-12)11-18-14-10-6-5-9-13(14)15-16-18/h2-10H,11H2,1H3
Clave InChI
VIBLZNXJYGXWHR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)