465275
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid
95%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
245.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
216-222 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C9H6BrFO2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
Clave InChI
SVJGKQYKYNDYMU-DUXPYHPUSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)