464317
Yttrium(III) chloride hexahydrate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Yttrium trichloride hexahydrate
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
densidad
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Y/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Clave InChI
IINACGXCEZNYTF-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.