464112
6-O-(Triisopropylsilyl)-D-galactal cyclic carbonate
97%
About This Item
assay
97%
optical activity
[α]23/D −69°, c = 2.3 in chloroform
refractive index
n20/D 1.4825 (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
density
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12)(C(C)C)C(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)