Merck
464104
Sigma-Aldrich
D-Galactal cyclic 3,4-carbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O5
Número de CAS:
Peso molecular:
172.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
optical activity
[α]23/D −51°, c = 1.2 in chloroform
contains
≤10% ethyl acetate as stabilizer
mp
−34 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O5/c8-3-5-6-4(1-2-10-5)11-7(9)12-6/h1-2,4-6,8H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
WFLPBXPPOHMBIT-HSUXUTPPSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)