Documentos
463809
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxalate hydrate
≥99.99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H2O4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
90.03 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
assay
≥99.99%
mp
>350 °C (lit.)